Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ 581/591 C11 (lipidperoxidationssensor)
Produktkod. 10257152
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10257152 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10257152 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D3861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2755.00 SEK
    2617.65 SEK / 1mg
    Save 137.35 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Lipidperoxidationssensor
BODIPY™ 581/591 C11 undekansyra (Lipidperoxidationssensor) är en känslig fluorescerande sond för lipidperoxidationstester som lokaliseras till membran i levande celler. Oxidation av den fleromättade butadienyldelen av denna fettsyraanalog i levande celler resulterar i en förskjutning av fluorescensemissionstoppen från rött (∼590 nm) till grönt (∼510 nm), vilket möjliggör ratiometrisk analys av lipidperoxidation med fluorescensmikroskopi, höginnehållsanalys och flödescytometri. I reducerat tillstånd är excitations- och emissionsmaxima för BODIPY 581/591 C11 581/591 nm; efter oxidation förskjuter proben excitation och emission till 488/510 nm.
Lipidperoxidation är den oxidativa nedbrytningen av cellulära lipider av fria radikaler från reaktiva syreföreningar, vilka kan bryta ner lipider som innehåller kol-kol-dubbelbindningar såsom fosfolipider och fleromättade fettsyror. Oxidation av lipider leder till bildandet av lipidperoxider och kan orsaka skador på cellmembran, vilket leder till förändringar i signaltransduktionsvägar och slutligen till celldöd. Lipidperoxidation är involverad i apoptos och en av huvudorsakerna till ferroptos, en järnberoende, icke-apoptotisk form av celldöd. Oxidativ stress från lipidperoxidation spelar en roll i åldrandet, liksom i patologier som cancer, åderförkalkning och neurodegenerativa sjukdomar.
BODIPY 581/591 C11-reagenset ger en känslig metod för att mäta lipidperoxidation som sker i dessa biologiska processer och patologiska förhållanden. Eftersom det förskjuter sin fluorescensemission vid oxidation och kan mätas genom ratiometrisk fluorescensanalys vid två våglängder kan mätning med BODIPY 581/591 C11-reagensen minimera variationer i fluorescensintensitet på grund av faktorer som indikatorkoncentration, excitationsintensitet och fotoblekning. BODIPY 581/591 C11-reagensen kan också användas för fluorometrisk lipidperoxidationstester av antioxidanteffektivitet i plasma och lipidvesiklar.
BODIPY™ 581/591 C11 (Lipid Peroxidation Sensor) reagensen finns också tillgänglig i Lipidperoxidationskitet Image-iT™ (Cat. Nr. C10445) som inkluderar kumenhydroperoxid som en positiv kontroll för att inducera lipidperoxidation i levande celler.
Vi rekommenderar att lösa i högkvalitativ vattenfri DMSO för att uppnå en lagerkoncentration på 1 till 10 mM.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Detektionsmetod fluorescens
Excitation/Emission 581/591 nm
Indikator ROS
Produktlinje BODIPY
Produkttyp Lipidsensor