Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ 665/676 (lipidperoxidationssensor)
Beskrivning
BODIPY 665/676 är en lipofil sond som används för att detektera lipidperoxidation. Det uppvisar en förändring i fluorescens efter interaktion med peroxylradikaler i celler. Vi rekommenderar upplösning BODIPY 665/676 i vattenfri DMSO av hög kvalitet för att uppnå en stamkoncentration på 1 till 10 mM.
Lipidperoxidation är den oxidativa nedbrytningen av cellulära lipider av fria radikaler från reaktiva syrearter, som kan bryta ned lipider som innehåller kol-kol dubbelbindningar såsom fosfolipider och fleromättade fettsyror. Oxidation av lipider leder till generering av lipidperoxider och kan orsaka skador på cellmembran, vilket resulterar i förändringar i signaltransduktionsvägar och så småningom leda till celldöd. Lipidperoxidation är involverad i apoptos och en av de främsta bidragsgivarna till ferroptos, en järnberoende, icke-apoptotisk form av celldöd. Oxidativ stress från lipidperoxidation spelar en roll vid åldrande, såväl som patologier som cancer, åderförkalkning och neurodegenerativa sjukdomar.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Långt rött |
| Kvantitet | 5 mg |
| För användning med (applikation) | Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Målfunktion | Lipidperoxidation |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Excitation/Emission | 665/676 nm |
| Indikator | ROS |
| Produktlinje | BODIPY |
| Produkttyp | Lipid Sensor |