Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP (Adenosin 5'-trifosfat, BODIPY™ FL 2'-(eller-3')- O- ( N- (2-aminoetyl)uretan), trinatriumsalt), 5 mM i buffert
Produktkod. 10769734
Change view
Kvantitet:
100μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10769734 100μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10769734 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A12410
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Baserat på interaktioner mellan fluoroforen och purinbasen
BODIPY FL adenosin 5'-trifosfat och BODIPY FL guanosin 5'-trifosfat (G-12411) består av en BODIPY FL-fluorofor fäst till 2'- eller 3'-positionen av ribosringen via en linker. Interaktioner mellan fluoroforen och purinbasen är uppenbara från de spektroskopiska egenskaperna hos dessa nukleotidanaloger. Fluorescenskvantutbytet av BODIPY FL GTP är bara ungefär en tiondel av BODIPY FL ATP; emellertid kan detta utbyte ökas vid bindning av BODIPY FL GTP till GTP-bindande proteiner.
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp FL ATP
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Frakt skick Våt is
Koncentration 5 mM
Etikett eller färgämne BODIPY™ FL
Kvantitet 100μ L
Produktlinje BODIPY