Learn More
Invitrogen™ ER-Tracker™ Grön (BODIPY™ FL Glibenclamid), för avbildning av levande celler
Description
ER-Tracker Grönt färgämne är cellgenomträngande, levande cellfärgning som är mycket selektiv för det endoplasmatiska retikulumet (ER) som när det färgas med det angivna protokollet behålls färgningsmönstret delvis efter fixering med formaldehyd. Denna fläck består av grönt fluorescerande BODIPY FL färgämne och glibenklamid. Glibenklamid (glyburid) binder till sulfonureidreceptorerna av ATP-känsliga K + -kanaler som är framträdande på ER; den farmakologiska aktiviteten av glibenklamid kan potentiellt påverka ER-funktionen. Variabelt uttryck av sulfonureidreceptorer i vissa specialiserade celltyper kan resultera i icke-ER-märkning.
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellulär avbildning, endoplasmatiskt retikulum (ER), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, organellspårning
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Färg | Grön |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus. |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 100μ g |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Produktlinje | KROPP , ER-Tracker |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etiketttyp | BODIPY Färgämnen |
| Produkttyp | Färg |
| Subcellulär lokalisering | Endoplasmatiskt retikulum |