Läs mer
Invitrogen™ ER-Tracker™ Röd (BODIPY™ TR Glibenclamid), för avbildning av levande celler
Produktkod. 11584746
Change view
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
100µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11584746 100μ g 100µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584746 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer E34250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5950.00 SEK
    5473.65 SEK / 100µg
    Save 476.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För avbildning av levande celler
ER-Tracker Röd färg är cellgenomträngande, levande cellfärgning som är mycket selektiv för det endoplasmatiska retikulumet (ER) som när det färgas med det angivna protokollet behålls färgningsmönstret delvis efter fixering med formaldehyd. Denna fläck består av grönt fluorescerande BODIPY TR färgämne och glibenklamid. Glibenklamid (glyburid) binder till sulfonureidreceptorerna av ATP-känsliga K + -kanaler som är framträdande på ER; den farmakologiska aktiviteten av glibenklamid kan potentiellt påverka ER-funktionen. Variabelt uttryck av sulfonureidreceptorer i vissa specialiserade celltyper kan resultera i icke-ER-märkning.
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellulär avbildning, endoplasmatiskt retikulum (ER), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, organellspårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Excitationsvåglängdsområde ⁄587 615
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 100μ g
Detektionsmetod Fluorescens
Produktlinje BODIPY, ER-Tracker
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp BODIPY Färgämnen
Produkttyp Färg
Subcellulär lokalisering Endoplasmatiskt retikulum