Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP-γ -S, Tioester (Adenosin 5'- O- (3-tiotrifosfat), BODIPY™ FL Thioester, natriumsalt)
Produktkod. 10614963
Change view
Kvantitet:
50μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10614963 50μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10614963 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A22184
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
BODIPY FL fluorofor länkad genomγ -tiol av ATP-γ
BODIPY FL ATP-γ - S binder till ATP-bindande proteiner. För att skapa denna fluorescerande nukleotid, BODIPY FL-fluorofor länkades genomγ -tiol av ATP-γ - S . Förutom dess potentiella användning för bindande studier, BODIPY FL ATP-γ - S tioeter är ett viktigt nytt substrat för Fhit, en medlem av histidintriadsuperfamiljen av nukleotidbindande proteiner.
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp FL ATP-gamma-S Thioester
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Frakt skick Våt is
Koncentration 5 mM
Etikett eller färgämne BODIPY™ FL
Kvantitet 50μ L
Produktlinje BODIPY