Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL C12- sfingomyelin ( N- (4,4-difluor-5,7-dimetyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-dodekanoyl) sfingosylfosfokolin)
Produktkod. 10073292
Change view
Kvantitet:
250 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10073292 250 μl Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10073292 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D7711
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Grönfluorescerande sfingomyelin
BODIPY FL C 12 -sfingomyelin kan användas för att studera sfingolipidtransport och signalvägar i celler.
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingolipids
Kvantitet 250 μl
Produktlinje BODIPY