Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL C 16 (4,4-difluor-5,7-dimetyl-4-bora-3a,4a-diaza- s -indacen-3-hexadekansyra)
Beskrivning
Den gröna fluorescerande fettsyran, BODIPY™ FL C 16 kan användas som en syntetisk prekursor till en mängd olika fluorescerande fosfolipider. Till skillnad från fluoroforer som pyren, DPH och NBD, BODIPY™ färgämnen är relativt miljöokänsliga och är fluorescerande i både vattenhaltiga och lipidmiljöer.
Vi rekommenderar upplösning i vattenfri DMSO av hög kvalitet för att uppnå en stamkoncentration på 1 till 10 mM.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fatty Acids |
| Kvantitet | 1 mg |
| Fysisk form | Fast |
| Produktlinje | BODIPY |
| Excitation/Emission | 505/512 nm |