Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL C 5 (4,4-difluor-5,7-dimetyl-4-bora-3a,4a-diaza- s -indacen-3-pentansyra)
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
Den gröna fluorescerande fettsyran, BODIPY FL C5 kan användas som en syntetisk prekursor till en mängd olika fluorescerande fosfolipider. Till skillnad från fluoroforer som pyren, DPH och NBD, BODIPY färgämnen är relativt miljöokänsliga.
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fatty Acids |
| Kvantitet | 1 mg |
| Fysisk form | Fast |
| Produktlinje | BODIPY |