Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5- ceramid ( N- (4,4-difluor-5,7-dimetyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-pentanoyl)sfingosin)
Produktkod. 11500306
Change view
Kvantitet:
250 μg
Förpackningsstorlek:
250µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500306 250 μg 250µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500306 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D3521
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Användbar vid cellulär avbildning och cellspårning och spårning
BODIPY FL C 5 ceramid kan användas i studier av sfingolipidtransport och metabolism.
Cellanalys, cellspårning& Spårning, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, mikrobiell spårning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingolipids
Kvantitet 250 μg
Fysisk form Fast
Produktlinje BODIPY