Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5 -Ceramid komplexbunden till BSA
Produktkod. 11584167
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11584167 5 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584167 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B22650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5690.00 SEK
    5177.65 SEK / 5mg
    Save 512.35 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kan användas i sfingolipidtransport och metabolismmekanismer
Komplexbildning av fluorescerande lipider med bovint serumalbumin (BSA) underlättar cellmärkning genom att eliminera behovet av organiska lösningsmedel för att lösa upp den lipofila sonden - den BSA-komplexade sonden kan lösas direkt i vatten.
Cellanalys, Cellstruktur, Golgi
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingolipids
Kvantitet 5 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje BODIPY