Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5 -Ganglioside G M1
Produktkod. 11504157
Change view
Kvantitet:
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11504157 25 μg 25µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504157 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B13950
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Användbar vid cellulär bildbehandling
Kolokalisering av fluorescerande koleratoxin B-konjugat och grönt fluorescerande BODIPY FL C5 -gangliosid GM 1 observerad med fluorescensmikroskopi ger en direkt indikation på associationen av dessa molekyler i lipidflottar.
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingolipids
Kvantitet 25 μg
Fysisk form Fast
Produktlinje BODIPY