Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5 -Laktosylceramid komplexbunden till BSA
Produktkod. 10730574
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10730574 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10730574 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B34402
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Den grönfluorescerande BODIPY™ FL C 5 laktosylceramid komplexbunden till BSA kan användas i sfingolipidtransport och metabolismmekanismer.
The green-fluorescent BODIPY™ FL C5 lactosylceramide complexed to BSA can be used in sphingolipid transport and metabolism mechanisms. Complexing fluorescent lipids with bovine serum albuin (BSA) facilitates cell labeling by eliminating the need for organic solvents to dissolve the lipophilic probe—the BSA-complexed probe can be directly dissolved in water.
Consult user Manual for solubility instructions.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingolipids
Kvantitet 1 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje BODIPY
Excitation/Emission 505/511 nm