Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ FL DHPE ( N- (4,4-difluor-5,7-dimetyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-propionyl)-1,2-dihexadekanoyl -sn -glycero-3-fosfoetanolamin, trietylammoniumsalt)
Beskrivning
BODIPY DHPE har det grönfluorescerande färgämnet fäst vid fosfolipidens huvudgrupp. Till skillnad från fluoroforer som pyren, DPH och NBD, BODIPY FL är relativt miljöokänslig och är fluorescerande i både vatten- och lipidmiljöer.
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phospholipids |
| Kvantitet | 100 μg |
| Fysisk form | Fast |
| Produktlinje | BODIPY |