Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ TR Ceramid
Produktkod. 11504726
Change view
Kvantitet:
250 μg
Förpackningsstorlek:
250µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11504726 250 μg 250µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11504726 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D7540
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rödfluorescerande färgämne
BODIPY TR-ceramid kan användas för att färga Golgi-apparater i levande celler.
Cellanalys, Cellstruktur, Golgi
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingolipids
Kvantitet 250 μg
Fysisk form Fast
Produktlinje BODIPY