Läs mer
Invitrogen™ BODIPY™ TR Ceramid komplexbunden till BSA
Produktkod. 11514187
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11514187 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514187 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B34400
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kan användas i sfingolipidtransport och metabolismmekanismer
Den rödfluorescerande BODIPY TR C 5 ceramid komplexbunden till bovint serumalbumin. Komplexbildning av fluorescerande lipider med BSA underlättar cellmärkning genom att eliminera behovet av organiska lösningsmedel för att lösa upp den lipofila sonden; den BSA-komplexa sonden kan lösas direkt i vatten.
Cellanalys, Cellstruktur, Golgi
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sphingolipids
Kvantitet 5 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje BODIPY