Läs mer
Invitrogen™ BrdU (5-brom-2'-deoxiuridin)
Produktkod. 11594167
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11594167 100 mg 100mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11594167 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B23151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2115.00 SEK
    1987.65 SEK / 100mg
    Save 127.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Utmärkt markör för cellcykel och proliferation
Celler kan naturligt införliva tymidinanalogen BrdU i sina celler under celldelning, vilket gör denna nukleosidanalog till en utmärkt markör för cellcykel och proliferation. Analys av inkorporerad BrdU kan vara med en anti-BrdU-antikropp.
Apoptos, cellanalys, cellcykel, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, DNA-fragmentering, flödescytometri, flödescytometri Apoptosanalyser, flödescytometri cellproliferation, flödescytometri av cellulära processer
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp BrdU
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Frakt skick Rumstemperatur
Etikett eller färgämne BrdU