Läs mer
Invitrogen™ BrdUTP (5-brom-2'-deoxiuridin 5'-trifosfat), 10 mM i TE-buffert
Produktkod. 10318172
Change view
Kvantitet:
25μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10318172 25μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10318172 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B21550
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Märk apoptotiska celler
BrdUTP kan användas tillsammans med tetrminalt deoxinukleotidyltransferas (TdT ) för att märka apoptotiska celler i TUNEL-analysen. BrdUTP kan detekteras med anti-BrdU-antikroppar.
Apoptos, cellanalys, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, kromatinbiologi, DNA-fragmentering, RNAi, epigenetik och icke-kodande RNA-forskning
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp BrdUTP
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Frakt skick Våt is
Koncentration 10 mM
Etikett eller färgämne Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Kvantitet 25μ L