Läs mer
Invitrogen™ Brefeldin A (från Penicillium brefeldianum )
Produktkod. 11584197
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11584197 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584197 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer B7450
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Svampmetaboliten brefeldin A (BFA) har flera mål i celler och har visat sig vara värdefull för att dissekera de cellulära processerna, inklusive vesikelbildning och kinesinfördelning, involverade i export av nysyntetiserade proteiner.
Svampmetaboliten brefeldin A (BFA) har flera mål i celler och har visat sig värdefull för att dissekera cellprocesser, inklusive blåsbildning och kinesinfördelning, som är involverade i export av nysyntetiserade proteiner. Vi är glada att kunna erbjuda det naturliga brefeldin A isolerat från Penicillium brefeldianum. Exponering för celler för BFA orsakar en störning i intracellulär proteintrafik från ER till Golgi-apparaten och den slutliga förlusten av Golgi-apparatens morfologi; borttagning av BFA vänder helt dessa effekter. BFA förändrar också morfologin hos endosomer och lysosomer.
Lös i högkvalitativ vattenfri DMSO eller etanol för att framställa en samlingskoncentration upp till 1 mM.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Omärkt
Molekylformel C16H24O4​​
Fysisk form Pulver
Produkttyp Sfingolipid
Molekylvikt (g/mol) 280.36
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Brefeldin A (from Penicillium brefeldianum)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: brefeldin A