Läs mer
Invitrogen™ C 12 FDG (5-Dodekanoylaminofluorescein Di-β -D-galaktopyranosid)
Produktkod. 11590276
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11590276 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11590276 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D2893
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ger en grön fluorescens
Deβ -galaktosidassubstrat, har C12FDG kovalent modifierats för att inkludera en 12-kols lipofil del. Väl inne i cellen klyvs substratet avβ -galaktosidas som producerar en fluorescerande produkt som hålls väl kvar av cellerna, troligen genom inkorporering av den lipofila svansen i cellmembranet. C 12 FDG är huvudkomponenten i ImaGene™ Grönt kit.
Beta-galaktosidasanalyser, cellanalys, cellulär bildåtergivning, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, flödescytometri, flödescytometriantikroppar och sekundär detektion, glykosidas, neuraminidas och relaterad enzymaktivitet, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning, analys och analys av proteiner, rapportering, färgning och detektion av protein, I
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Detektionsmetod fluorescens
Kvantitet 5 mg
Substrat Beta-Gal substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Excitation/Emission ⁄490 514