Läs mer
Invitrogen™ Calcein AM, cellgenomsläppliga gröna och blå färgämnen
Produktkod. 11564257
Change view
Produkttyp:
Calcein Blue, AM
Calcein Green, AM
Calcein, AM
Calcein, AM (1 mg/ml lösning i torr DMSO)
Kalcein, hög renhet
Kvantitet:
1 mg
1 ml
100 mg
20 x 50 μg
Färg:
Blått
Grön
Förpackningsstorlek:
1000µg
100mg
1mg
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Kvantitet Färg unitSize
11564257 Calcein, AM 20 x 50 μg Grön 1000µg
10462052 Calcein, AM 1 mg Grön 1mg
10720345 Calcein, AM (1 mg/ml lösning i torr DMSO) 1 ml Grön Varje
10696883 Calcein Blue, AM 1 mg Blått 1mg
11514277 Calcein Green, AM 20 x 50 μg Grön 1000µg
11530146 Kalcein, hög renhet 100 mg Grön 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11564257 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C3100MP
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Calcein AM är ett cellgenomsläppligt färgämne som kan användas för att bestämma cellviabilitet i de flesta eukaryota celler. I levande celler omvandlas det icke-fluorescerande Calcein AM till grönt eller blått fluorescerande Calcein, efter acetoximetylesterhydrolys av intracellulära esteraser.
Calcein AM är ett cellgenomsläppligt färgämne som ofta används inom cellbiologisk forskning. Det härrör från Calcein, ett fluorescerande färgämne som uppvisar ljusgrön fluorescens vid bindning till intracellulära fria kalciumjoner. Calcein AM är en icke-fluorescerande förening som kan tränga igenom cellmembranet på grund av dess lipofila egenskaper. Väl inne i cellen klyvs den av intracellulära esteraser, vilket ger den fluorescerande Calcein-molekylen. Denna omvandling gör att färgämnet kan hållas kvar i cytoplasman; apoptotiska och döda celler med skadade membran behåller inte kalcein.
Cellvitalitet mätt med intracellulär esterasaktivitet är en erkänd parameter för cellhälsa. Levande celler kännetecknas av närvaron av allestädes närvarande intracellulär esterasaktivitet, bestämd av den enzymatiska omvandlingen av det praktiskt taget icke-fluorescerande cellpermeant Calcein AM till det intensivt fluorescerande Calcein Green (ex/em 494/517 nm) eller Calcein Blue (ex/em 360/449). Apoptotiska och döda celler med skadade membran behåller inte kalcein.
Acetoximetyl (AM) esterderivaten av fluorescerande indikatorer utgör en av de mest användbara grupperna av föreningar för studier av levande celler. Väl inne i cellen spjälkas de lipofila blockerande grupperna av ospecifika esteraser, vilket resulterar i en laddad form som behålls i cellerna i mycket större utsträckning än dess moderförening.
Förutom cellviabilitetsanalyser används Calcein AM också för att studera cellmigration, cellvidhäftning och cellulära upptagningsprocesser. Dess fluorescensegenskaper gör den till ett mångsidigt verktyg för olika tillämpningar inom cellbiologisk forskning.
Applicering av det icke-AM Calcein cellogenomträngliga färgämnet:
Calcein, AM kräver esterasklyvning av acetoximetyl(AM)-estern för att bli fluorescerande. Liposomer har inga esteraser om de inte är specifikt konstruerade för att inkludera enzymet. Den vattenlösliga, icke-AM-formen av Calcein (kat. nr. C481), kräver inte esterasklyvning för att vara fluorescerande.
Denna mångsidiga gröna fluorofor är cellogenomtränglig och används ofta för cellspårning och i studier av endocytos och gap junctions.
Funktioner hos Calcein AM cellgenomsläppligt färgämne:
  • Cellpermeant Calcein —AM är cellpermeant, vilket betyder att det kan passera genom cellmembranet och komma in i levande celler. Denna egenskap tillåter forskare att märka och visualisera intracellulära strukturer och processer.
  • Ej giftigt —Calcein AM är ogiftigt för celler och påverkar inte nämnvärt cellfunktion eller metabolism.
  • Esterasklyvning —Väl inne i cellen spjälkas acetoximetyl(AM)-estergruppen i Calcein AM av intracellulära esteraser, vilket resulterar i bildandet av Calcein. Denna klyvningsprocess aktiverar fluorescensen av Calcein, vilket möjliggör enkel upptäckt och visualisering.
  • Enhetlig fördelning —Vid inträde i levande celler fördelar Calcein AM sig jämnt över hela cytoplasman och kärnan. Denna jämna fördelning möjliggör noggrann bedömning och visualisering av cellulära processer.
  • Stabilitet —Calcein AM är relativt stabilt i celler och kan användas för långvariga avbildningsexperiment utan betydande fotoblekning.
  • Fluorogent —Calcein AM är en icke-fluorescerande förening, men när den väl är inne i cellen spjälkas den av intracellulära esteraser, vilket resulterar i bildandet av fluorescerande kalcein.
  • Ljus och stabil fluorescens —Calcein uppvisar ljusgrön eller blå fluorescens när det binder till intracellulära fria kalciumjoner eller andra mål. Den resulterande fluorescensen är stabil, vilket möjliggör långtidsavbildning och analys.
Applicering av det cellgenomträngande färgämnet Calcein AM:
Calcein AM kan användas i olika tillämpningar, inklusive cellviabilitetsanalyser, cellmigrerings- och invasionsstudier, intracellulär kalciumavbildning, cellmärkning och spårning samt fluorescensmikroskopi och flödescytometri.
  • Cellviabilitet —Calcein AM används ofta för att bedöma cellviabilitet och cytotoxicitet. Levande celler med intakta cellmembran kan ta upp Calcein AM, som sedan klyvs av intracellulära esteraser för att producera fluorescerande Calcein. Fluorescensintensiteten för Calcein kan mätas för att bestämma cellviabilitet.
  • Cellmigrering —Calcein AM kan användas för att spåra och visualisera cellmigrering. Genom att märka celler med Calcein AM kan deras rörelse och migration övervakas över tid med hjälp av fluorescensmikroskopi. Detta är särskilt användbart för att studera processer som sårläkning, metastaser och cellhandel.
  • Cellvidhäftning —Calcein AM kan användas för att studera cellvidhäftning och cell-substrat interaktioner. Genom att märka celler med Calcein AM och odla dem på olika substrat kan cellernas vidhäftningsegenskaper bedömas. Förändringar i fluorescensintensitet kan indikera skillnader i cellvidhäftning.
  • Cellulärt upptag —Calcein AM kan användas för att undersöka cellulära upptagsprocesser. Genom att märka molekyler eller nanopartiklar med Calcein AM kan deras upptag av celler spåras och analyseras. Detta är värdefullt för att studera läkemedelsleveransmekanismer och förstå cellulära upptagsvägar.
  • Intracellulära pH-mätningar —Calcein AM har använts som ett pH-känsligt färgämne för att mäta förändringar i intracellulärt pH. Fluorescensegenskaperna hos Calcein kan moduleras av pH, vilket gör att forskare kan övervaka pH-förändringar i celler.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Färg Grön
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus.
För användning med (applikation) Cellspårning, Cell Tracker
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Calcein, AM
Typ av färg Andra märkning(ar) eller färgämne(n)
Emission 517
Kvantitet 20 x 50 μg
Reagenstyp Cell Tracker Compounds, Cell Labeling Reagents
Frakt skick Rumstemperatur
Målenzym Esterase
Molekylvikt (g/mol) 994.86