Läs mer
Invitrogen™ Kalciumgrönt™ -1 dextran, kaliumsalt, 10 000 MW, anjonisk
Beskrivning
Märkta kalciumindikatorer är molekyler som uppvisar en ökning av fluorescens vid bindning av Ca2+
Märkta kalciumindikatorer är molekyler som uppvisar en ökning av fluorescens vid bindning av Ca2+. De har användningsområden i många kalciumsignaleringsundersökningar, inklusive mätning av intracellulärt Ca2+, efter inflöde och frisättning av Ca2+ , samt multifotonexcitationsavbildning av Ca2+ i levande vävnader. Celler kan fysiskt laddas med cellimpermeant saltformer av dessa dextrankonjugerade indikatorer med hjälp av patchpipett, mikroinjektion eller vår Influx pinocytladdningsreagens (Cat. Nr. I14402). Fluorescenssignalen från dessa celler mäts med fluorescensmikroskopi. Dextranformerna av våra kalciumindikatorer visar en dramatisk minskning av både läckage och kompartimentalisering jämfört med AM-esterformerna.
Kalciumindikator (cellimpermeant salter, Dextran-konjugater) specifikationer:
- Etikett (Ex/Em): Calcium Green™ -1 (506/531 nm)
- Fluorescensintensitetsökning vid bindning Ca2+: ∼14 gånger
- Dextran-storlek: 10 000 MW
- Uppvisar fluorescensökning vid bindning Ca2+ med liten våglängdsförskjutning
Spektrala egenskaper hos Molecular Probes™ kalciumindikatorer
Dessa sonder exciteras av synligt ljus, och eftersom energin som krävs för excitation är låg minskar risken för cellulär fotoskada. Vanligt använda laserbaserade instrument (dvs. konfokala laserskanningsmikroskop) kan effektivt excitera dessa indikatorer, och deras utsändningar sker i områden av spektrumet där cellulära autofluorescens och spridningsbakgrunder ofta är mindre problematiska.
Fler val för fluorescerande kalciumindikatorer
Vi erbjuder ett stort urval av Molecular Probes™ kalciumindikatorer för användning i olika experimentella scenarier, till exempel dextranversioner för minskat läckage och uppdelning samt TAPTA-konjugater för att upptäcka högamplitudtransienter i kalcium. För mer information, se Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light—avsnitt 19.3 i handboken Molecular Probes™ .
För UV-exciterbara Ca2+- indikatorer, proteinbaserade Ca2+ -indikatorer, konjugerade av Ca2+ -indikatorer och för fluorescensbaserade indikatorer för andra metalljoner (dvs. Mg2+, Zn2+) granska indikatorer för Ca2+, Mg2+, Zn2+ och andra metalljoner—kapitel 19 i Molecular Probes™ handboken.
Endast för forskningsändamål. Inte avsedd för djur- eller människoterapi eller diagnostik.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Kalciumindikator |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Kalciumindikator |
| Typ av färg | Calcium Green |
| Excitationsvåglängdsområde | 495 to 510 nm |
| Produktlinje | Calcium Green |
| Kvantitet | 5 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |