Läs mer
Invitrogen™ CandyCane™ Glykoprotein Molecular Weight Standards
Beskrivning
- System: SDS-PAGE
- Storleksområde: 14 till 180 kDa
- Fläckstyp: Ofläckad
- Klar att ladda: Nej
- Gelkompatibilitet: NuPAGE™ Tris-acetatgeler, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, Novex ™Tris-Glycine Gels, SDS-PAGE Gels, Novex Tricine ™Gels
1D gelelektrofores, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen (-5 till -30 °C). |
| Klar att ladda | Obs |
| Storleksintervall | 14 till 180 kDa |
| Gelkompatibilitet | Novex™ Tricine Gels, Novex™ Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Tris-acetatgeler, SDS-PAGE-geler |
| Kvantitet | 400μ L |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | CandyCane |
| Produkttyp | Glykoprotein Molekylvikt Standard |
| Typ av fläck | Ofläckat |
| Systemtyp | SDS-SIDA |