Läs mer
Invitrogen™ Carboxy-H2DCFDA (allmän oxidativ stressindikator)
Beskrivning
Allmän oxidativ stressindikator
6-carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate is a chemically reduced, acetylated form of fluorescein used as an indicator for reactive oxygen species (ROS) in cells. This nonfluorescent molecule is readily converted to a green-fluorescent form when the acetate groups are removed by intracellular esterases and oxidation (by the activity of ROS) occurs within the cell. We offer the carboxylated H2DCFDA analog (carboxy-H2DCFDA, Cat. No. C400), which has two negative charges at physiological pH, and its di(acetoxymethyl ester) (Cat. No. C2938). Upon cleavage of the acetate and ester groups by intracellular esterases and oxidation, both analogs form carboxydichlorofluorescein (Cat. No. C368), with additional negative charges that impede its leakage out of the cell.
6-karboxy-2',7'-diklordihydrofluoresceindiacetat är en kemiskt reducerad, acetylerad form av fluorescein som används som indikator för reaktiva syrearter (ROS) i celler. Denna icke-fluorescerande molekyl omvandlas lätt till grön-fluorescerande form när acetatgrupper avlägsnas av intracellulära esteraser och oxidation (genom ROS-aktivitet) sker inom cellen. Vid klyvning av acetat- och estergrupperna genom intracellulära esteraser och oxidation bildar båda analogerna karboxydiklorfluorescein, med ytterligare negativa laddningar som hindrar läckage från cellen.
- Ex/Em: ca 492 - 495/517 –527 nm
- Produkten är luftkänslig (förvara under torrt argon eller kväve)
- Produkten kan lösas upp i DMSO, DMF eller etanol för användning
- Indikatorn är cell per definierad
- Fluorescens kan övervakas med en flödescytometer, fluorometer, mikroplattläsare eller fluorescensmikroskop, med hjälp av excitationskällor och filter lämpliga för fluoresces
- Karboxylerad H2DCFDA-analog (karboxy-H2DCFDA), som har två negativa laddningar vid fysiologiskt pH, och dess di(acetoxymetylester) som finns separat
Se Molecular Probes™ Handboken för ytterligare produktinformation.
Cellanalys, cellmetabolism, celllivskraft, proliferation och funktion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 25 mg |
| För användning med (applikation) | ROS |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | ROS-indikator |
| Excitationsvåglängdsområde | 492 to 495 nm |
| Emissionsvåglängdsområde | 517 to 527 nm |