Läs mer
Invitrogen™ Carboxy-H2DFFDA
Beskrivning
Kemiskt reducerad, acetylerad form av fluorescein indikerar reaktiva syrearter i celler.
H2DFFDA är en icke-fluorescerande molekyl som lätt omvandlas till grön-fluorescerande form när acetatgrupper avlägsnas av intracellulära esteraser och oxidation (genom ROS-aktivitet) sker inom cellen. Denna fluorerade analog uppvisar förbättrad fotostabilitet jämfört med de klorerade fluoresceinderivaten (DCF, DCFDA).
- Ex/Em: ca 492 –495/517 –527 nautiska mil
- Produkten är luftkänslig (förvaras under torrt argon eller kväve)
- Produkten kan lösas upp i DMSO, DMF eller etanol för användning
- Indikatorn är cell per definierad
- Fluorescens kan övervakas med en flödescytometer, fluorometer, mikroplattläsare eller fluorescensmikroskop, med hjälp av excitationskällor och filter lämpliga för fluoresces
Se Molecular Probes™ Handboken för ytterligare produktinformation.
Cellanalys, cellmetabolism, celllivskraft, proliferation och funktion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | ROS-indikator |