Läs mer
Invitrogen™ CBQCA Protein Quantitation Kit
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Similar in sensitivity to NanoOrange protein quantitation reagent (N-6666)
- CBQCA is better suited for accurate quantitation of proteins in presence of lipids, membrane fractions or detergents, and for lipoproteins and small peptides
Protein Quantitation, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Beställningsinfo
Shipping Condition: Room Temperature
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. |
| Analysera | Fluorescent Protein Assay |
| Detektionsmetod | Fluorescence |
| Produkttyp | Protein Quantitation Assay |
| För användning med (applikation) | Quantitating proteins in solution |
| För användning med (utrustning) | Microplate Reader |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Förvaringskrav | Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. |