Läs mer
Invitrogen™ Detektionssats för cellkulturkontamination
Produktkod. 10114522
Change view
Kvantitet:
200 analyser
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10114522 200 analyser Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10114522 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C7028
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Upptäcker och identifierar föroreningar
Cell Culture Contamination Detection Kit är en enkel och effektiv procedur för att screena vävnadskulturer för kontaminering av mikroorganismer. Satsen upptäcker inte bara föroreningar, utan den identifierar också föroreningstypen. Tre fluorescerande färgämnen färgar tydligt jäst (och andra svampar), grampositiva och gramnegativa bakterier genom förberedelse av objektglas.
Bioproduktion, cellanalys, cellodling, cellspårning och spårning, klinisk, förorenings- och föroreningskvalitetstestning, diagnostik av infektionssjukdomar, däggdjurscellkultur, mikrobiell spårning, molekylär diagnostik, mykoplasmadetektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
Form Vätska
Produkttyp Detektion av kontaminering av cellkultur
För användning med Fluorescensmikroskop
Kvantitet 200 analyser