Läs mer
Invitrogen™ CellLight™ ER-GFP, BacMam 2.0
Beskrivning
Denna bruksfärdiga konstruktion transfekteras in i celler med BacMam 2.0-teknologi och uttrycker GFP sammansmält med ER-signalsekvensen av calreticulin och KDEL (ER-retentionssignal) med minimal cellulär störning. Du kan observera ER-GFP-beteende i levande celler med fluorescerande bildbehandling och multiplex med andra fluorescerande proteiner eller organiska färgämnen.
Celler som uttrycker sig CellLight konstruktioner kan också fixeras med formaldehyd för multiplexerad avbildning med användning av immuncytokemiska tekniker.
BacMam-teknik
CellLight ER-GFP, BacMam 2.0, är en fusionskonstruktion av ER-signalsekvensen av calreticulin och KDEL (ER-retentionssignal) och emGFP, vilket ger exakt och specifik inriktning på cellulär ER-GFP. Denna fusionskonstruktion är förpackad i insektsviruset baculovirus, som inte replikerar i mänskliga celler och betecknas som säker att använda med biosäkerhetsnivå (BSL) 1 i de flesta laboratorier. BacMam-teknologin säkerställer att de flesta däggdjurscelltyper transduceras/transfekteras med hög effektivitet och minimal toxicitet. Denna övergående transfektion kan detekteras efter inkubation över natten i upp till fem dagar tillräckligt —med tid för att utföra de flesta dynamiska cellulära analyser. Liksom alla transfektion/transduktionstekniker transfekterar/transducerar BacMam-metoden inte alla celler med samma effektivitet, vilket gör den dåligt lämpad för cellulära populationsstudier eller automatiserad avbildning/räkning. CellLight reagenser är idealiska för experiment där cellulär eller subcellulär samlokalisering krävs, eller för cellulära funktionsstudier som kräver speciell upplösning.
- Snabbt och bekvämt: bara lägga till CellLight reagens till celler, inkubera över natten —och avbilda eller lagra frysta, analysklara celler för senare användning
- Mycket effektiv: upp till 90 % transduktion av ett brett spektrum av däggdjurscellinjer, inklusive primära celler, stamceller och neuroner
- Flexibel: samtransducera mer än ett BacMam-reagens för multiplexexperiment eller samlokaliseringsstudier; kontrollera uttrycksnivåerna noggrant genom att helt enkelt variera dosen
- Mindre giftigt: CellLight reagenser är icke-replikerande i däggdjursceller och är lämpliga för biosäkerhetsnivå (BSL) 1-hantering
- Flödescytometerlaserlinjer: 488
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellulär avbildning, endoplasmatiskt retikulum (ER), immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), organellspårning
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid 2 °C till 6 °C, skyddat från ljus. Får ej frysas. |
| Excitationsvåglängdsområde | ⁄488 510 |
| Typ av färg | GFP (EmGFP) |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 1 ml |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Emission | Synlig |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | CellLight |
| Visa mer |