Läs mer
Invitrogen™ CellLight™ Nucleus-GFP, BacMam 2.0
Beskrivning
Denna bruksfärdiga konstruktion transfekteras in i celler med hjälp av BacMam 2.0-teknologi, där den uttrycker GFP sammansmält med SV40-kärnlokaliseringssekvensen. Du kan observera nucleus-GFP-beteende i levande celler utan den cellulära toxiciteten som är förknippad med interkalatorer och märka med flera spårnings- eller spårningsfärgämnen för att avbilda dynamiska cellulära processer.
Celler som uttrycker sig CellLight konstruktioner kan också fixeras med formaldehyd för multiplexerad avbildning med användning av immuncytokemiska tekniker.
BacMam-teknik
CellLight Nucleus-GFP, BacMam 2.0, är en fusionskonstruktion av SV40 nukleär lokaliseringssekvens och emGFP, vilket ger exakt och specifik inriktning på cellulär nucleus-GFP. Denna fusionskonstruktion är förpackad i insektsviruset baculovirus, som inte replikerar i mänskliga celler och betecknas som säker att använda med biosäkerhetsnivå (BSL) 1 i de flesta laboratorier. BacMam-teknologin säkerställer att de flesta däggdjurscelltyper transduceras/transfekteras med hög effektivitet och minimal toxicitet. Denna övergående transfektion kan detekteras efter inkubation över natten i upp till fem dagar tillräckligt —med tid för att utföra de flesta dynamiska cellulära analyser. Liksom alla transfektion/transduktionstekniker transfekterar/transducerar BacMam-metoden inte alla celler med samma effektivitet, vilket gör den dåligt lämpad för cellulära populationsstudier eller automatiserad avbildning/räkning. CellLight reagenser är idealiska för experiment där cellulär eller subcellulär samlokalisering krävs, eller för cellulära funktionsstudier som kräver speciell upplösning.
- Snabbt och bekvämt: bara lägga till CellLight reagens till celler, inkubera över natten —och avbilda eller lagra frysta, analysklara celler för senare användning
- Mycket effektiv: upp till 90 % transduktion av ett brett spektrum av däggdjurscellinjer, inklusive primära celler, stamceller och neuroner
- Flexibel: samtransducera mer än ett BacMam-reagens för multiplexexperiment eller samlokaliseringsstudier; kontrollera uttrycksnivåerna noggrant genom att helt enkelt variera dosen
- Mindre giftigt: CellLight reagenser är icke-replikerande i däggdjursceller och är lämpliga för biosäkerhetsnivå (BSL) 1-hantering
- Flödescytometerlaserlinjer: 488
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning& Spårning, cellulär avbildning, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), kärna, nukleoler& Kärnkraftshölje, organellspårning
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid 2 °C till 6 °C, skyddat från ljus. Får ej frysas. |
| Excitationsvåglängdsområde | ⁄488 510 |
| Typ av färg | GFP (EmGFP) |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop |
| Kvantitet | 1 ml |
| Detektionsmetod | Fluorescens |
| Emission | Synlig |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | CellLight |
| Visa mer |