Läs mer
Invitrogen™ CellLight™ Talin-GFP, BacMam 2.0
Produktkod. 10243359
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10243359
Brand: Invitrogen™ C10611
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ger ett enkelt sätt att märka talin med grönt fluorescerande protein i levande celler
Denna färdiga att använda konstruktion transduceras/transfekteras in i celler med BacMam 2.0-teknologi, där den uttrycker GFP fusionerad till c-terminalen av human talin. Du kan observera talin-GFP-beteende i levande celler för att studera den fokala vidhäftningen av integriner och deras interaktion med aktinfilament med hjälp av flera spårnings- eller spårningsfärgämnen för att avbilda dynamiska cellulära processer.
Celler som uttrycker sig CellLight konstruktioner kan också fixeras med formaldehyd för multiplexerad avbildning med användning av immuncytokemiska tekniker.
BacMam-teknik
CellLight Talin-GFP, BacMam 2.0, är en fusionskonstruktion av c-terminalen av human talin och emGFP, vilket ger exakt och specifik inriktning på cellulär talin-GFP. Denna fusionskonstruktion är förpackad i insektsviruset baculovirus, som inte replikerar i mänskliga celler och betecknas som säker att använda med biosäkerhetsnivå (BSL) 1 i de flesta laboratorier. BacMam-teknologin säkerställer att de flesta däggdjurscelltyper transduceras/transfekteras med hög effektivitet och minimal toxicitet. Denna övergående transfektion kan detekteras efter inkubation över natten i upp till fem dagar tillräckligt —med tid för att utföra de flesta dynamiska cellulära analyser. Liksom alla transfektion/transduktionstekniker transfekterar/transducerar BacMam-metoden inte alla celler med samma effektivitet, vilket gör den dåligt lämpad för cellulära populationsstudier eller automatiserad avbildning/räkning. CellLight reagenser är idealiska för experiment där cellulär eller subcellulär samlokalisering krävs, eller för cellulära funktionsstudier som kräver speciell upplösning.
  • Snabbt och bekvämt: bara lägga till CellLight reagens till celler, inkubera över natten —och avbilda eller lagra frysta, analysklara celler för senare användning
  • Mycket effektiv: upp till 90 % transduktion av ett brett spektrum av däggdjurscellinjer, inklusive primära celler, stamceller och neuroner
  • Flexibel: samtransducera mer än ett BacMam-reagens för multiplexexperiment eller samlokaliseringsstudier; kontrollera uttrycksnivåerna noggrant genom att helt enkelt variera dosen
  • Mindre giftigt: CellLight reagenser är icke-replikerande i däggdjursceller och är lämpliga för biosäkerhetsnivå (BSL) 1-hantering
  • Flödescytometerlaserlinjer: 488
Cellvidhäftning, cellanalys, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation& Fungera, Cytoskeleton
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Innehåll och lagring Förvaras vid 2 °C till 6 °C, skyddat från ljus. Får ej frysas.
Excitationsvåglängdsområde ⁄488 510
Typ av färg GFP (EmGFP)
För användning med (utrustning) Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop
Kvantitet 1 ml
Detektionsmetod Fluorescens
Emission Synlig
Form Vätska
Produktlinje CellLight
Frakt skick Våt is
Teknik Fluorescensintensitet
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Talin
Subcellulär lokalisering Cytoskelett