Läs mer
Invitrogen™ CellROX™ Grönt reagens, för detektering av oxidativ stress
Descrizione
Includes
Fem engångsflaskor med tillräckligt med totalt reagens för fem 96-brunnars plattor eller 100 täckglas
Cellgenomsläppligt färgämne är svagt fluorescerande medan det är i reducerat tillstånd och uppvisar ljusgrön fotostabil fluorescens vid oxidation av reaktiva syrearter (ROS) och efterföljande bindning till DNA, med absorptions-/emissionsmaxima på∽ 485/520 nm. Detta reagens kan vara formaldehydfixerat och dess signal överlever tvättmedelsbehandling, vilket gör den multiplexbar med andra kompatibla färgämnen och antikroppar.CellROXGreen Reagent är kompatibel med olika plattformar, såsom traditionell fluorescensmikroskopi, höginnehållsscreening (HCS), flödescytometer och mikroplattbaserad fluorimetry som t.ex. FLoid , Tali , och Attune-instrument.
- Kompatibel med andra levande cellfärgämnen, antikroppar och i celler som uttrycker RFP
- Tillhandahålls som en stabil, bruksfärdig DMSO-lösning med enkelt tvättfritt protokoll som är kompatibelt med standardarbetsflöden i fluorescensmikroskopi
- Oxidativ stress är resultatet av en obalans mellan produktion av ROS och cellers förmåga att rensa upp dem
- ROS spelar en viktig roll i utvecklingen av flera sjukdomar, inklusive inflammation, ateroskleros, åldrande och åldersrelaterade degenerativa störningar
- Form: Fryst
- Excitationsklass: Synlig
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, flödescytometri, flödescytometri viabilitet och cytotoxicitetsanalyser, flödescytometri av cellulära processer, höginnehållsscreening (HCS), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, nitrooxidreaktiv oxidativ stress, nitrooxidativ stress,
Order Info
Fraktskick: Våt is
Specifica
Specifica
| Färg | Grön |
| Formatera | Fryst |
| Kvantitet | 5 x 50μ L |
| Innehåll och lagring | Butik på≤– 20 °C. Skydda från ljus och torka ut. |
| För användning med (utrustning) | Imaging, HCS, Cytometer |
| Koncentration | 2,5 mM stabiliserad lösning i DMSO |
| Detektionsmetod | Live Cell Imaging |
| Excitation/Emission | 485/520 nm |
| Indikator | Oxidativ stress |
| Produktlinje | CellROX |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.