Läs mer
Invitrogen™ CellROX™ Reagent Variety Pack, för detektering av oxidativ stress
Produktkod. 12887552
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12887552 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 12887552 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10448
 Begränsad artikel
I lager
För detektering av oxidativ stress
De CellROX Variety Pack innehåller en injektionsflaska (50 μL) vardera av CellROXGreen Reagent, CellROXOrange Reagent och CellROXDeep Red Reagent. Dessa reagens är nya fluorogena prober för att mäta cellulär oxidativ stress i levande celler. Dessa cellgenomsläppliga färgämnen uppvisar ljus fluorescens vid oxidation av reaktiva syrearter (ROS).
  • Optimerad för detektering av oxidativ stress i levande celler och kan tillsättas direkt till seruminnehållande tillväxtmedia
  • Tillhandahålls som stabila, färdiga att använda DMSO-lösningar med enkla protokoll, kompatibla med standardarbetsflöden i fluorescensmikroskopi
  • Kompatibel med en mängd olika detektionsplattformar, inklusive traditionell fluorescensmikroskopi, höginnehållsscreening (HCS) och flödescytometri
  • Oxidativ stress beror på en obalans mellan produktionen av reaktiva syrearter (ROS) och cellernas förmåga att rensa upp dem
  • ROS spelar en viktig roll i utvecklingen av flera sjukdomar, inklusive inflammation, ateroskleros, åldrande och åldersrelaterade degenerativa störningar
  • Form: Fryst
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, flödescytometri, flödescytometri viabilitet och cytotoxicitetsanalyser, flödescytometri av cellulära processer, höginnehållsscreening (HCS), immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, nitrooxidreaktiv oxidativ stress, nitrooxidativ stress,
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Orange, långt-röd, grön
Formatera Fryst
Kvantitet 1 kit