Läs mer
Invitrogen™ CellTracker™ CM-DiI färgämne
Produktkod. 10474562
Kvantitet:
1 mg
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
1mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10474562
Brand: Invitrogen™ C7001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett rött fluorescerande färgämne väl lämpat för att övervaka cellrörelser eller lokalisering
  • Efter att ha laddats in i cellerna bibehålls färgämnet väl, vilket möjliggör multigenerationell spårning av cellulära rörelser
  • Röda excitations-/emissionsspektra (maxima 553/570nm) är optimala för multiplexering med gröna fluorescerande färgämnen och proteiner
  • Fluorescerande signalretention av> 72 timmar (vanligtvis tre till sex generationer)
  • Låg —cytotoxicitet påverkar inte livsduglighet eller proliferation
  • Förbättrad vattenlöslighet jämfört med DiI
  • Designad för att fritt passera genom cellmembran till celler, där den omvandlas till cellogenomträngliga reaktionsprodukter
  • Dessa färgämnen överförs till dotterceller men inte intilliggande celler i populationen
  • Stabil, giftfri vid arbetskoncentrationer, väl kvarhållen i celler och ljust fluorescerande vid fysiologiskt pH
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 1 mg
Detektionsmetod Fluorescens
Produktlinje CellTracker
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Färg
Subcellulär lokalisering Cellmembran, Lipider