Läs mer
Invitrogen™ CellTracker™ CM-DiI färgämne
Produktkod. 11560166
Change view
Kvantitet:
1 mg
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11560166 20 x 50 μg 1000µg
10474562 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560166 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C7000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett rött fluorescerande färgämne väl lämpat för att övervaka cellrörelser eller lokalisering
  • Efter att ha laddats in i cellerna bibehålls färgämnet väl, vilket möjliggör multigenerationell spårning av cellulära rörelser
  • Röda excitations-/emissionsspektra (maxima 553/570nm) är optimala för multiplexering med gröna fluorescerande färgämnen och proteiner
  • Fluorescerande signalretention av> 72 timmar (vanligtvis tre till sex generationer)
  • Låg —cytotoxicitet påverkar inte livsduglighet eller proliferation
  • Förbättrad vattenlöslighet jämfört med DiI
  • Designad för att fritt passera genom cellmembran till celler, där den omvandlas till cellogenomträngliga reaktionsprodukter
  • Dessa färgämnen överförs till dotterceller men inte intilliggande celler i populationen
  • Stabil, giftfri vid arbetskoncentrationer, väl kvarhållen i celler och ljust fluorescerande vid fysiologiskt pH
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Excitationsvåglängdsområde ⁄553 570
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Kvantitet 20 x 50 μg
Detektionsmetod Fluorescens
Produktlinje CellTracker
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Färg
Subcellulär lokalisering Cellmembran, Lipider