Läs mer
Invitrogen™ CellTracker™ Fluorescent Probes
Produktkod. p-4922790
Change view
Kvantitet:
1 mg
20 x 15 μg
20 x 50 μg
5 mg
5 x 0,1 mg
Typ av färg:
CellTracker™ Blue CMAC
CellTracker™ Blue CMF2HC
CellTracker™ Blue CMHC
CellTracker™ Deep Red
CellTracker™ Green BODIPY™
CellTracker™ Green CMFDA
CellTracker™ Orange CMRA
CellTracker™ Orange CMTMR
CellTracker™ Röd CMTPX
CellTracker™ Violett BMQC
Förpackningsstorlek:
1000µg
1mg
300µg
500µg
5mg
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Typ av färg Förpackningsstorlek
11564237 5 mg CellTracker™ Blue CMAC 5mg
11574237 5 mg CellTracker™ Blue CMHC 5mg
11584217 5 mg CellTracker™ Blue CMF2HC 5mg
15352644 20 x 15 μg CellTracker™ Deep Red 300µg
11570166 20 x 50 μg CellTracker™ Green CMFDA 1000µg
10644013 1 mg CellTracker™ Green CMFDA 1mg
11554237 5 mg CellTracker™ Green BODIPY™ 5mg
11504267 20 x 50 μg CellTracker™ Orange CMRA 1000µg
10082742 1 mg CellTracker™ Orange CMTMR 1mg
11514267 20 x 50 μg CellTracker™ Röd CMTPX 1000µg
10724274 5 x 0,1 mg CellTracker™ Violett BMQC 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11564237 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C2110
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
CellTracker™ är ett fluorescerande färgämne väl lämpat för övervakning av cellrörelser eller lokalisering. Efter att ha laddats in i cellerna bibehålls färgen väl, vilket möjliggör multigenerationell spårning av cellulära rörelser.
Cellrörelser och lokaliseringsstudier kräver specialiserade prober som inte är giftiga för levande celler och väl bevarade, vilket möjliggör spårning i flera generationer. CellTracker fluorescerande sonder finns i en rad fluorescerande färger för att matcha instrumentlasrar och filter, och för att passa infärgning med antikroppar eller andra cellanalyssonder. Dessa färgämnen är utmärkta verktyg för att övervaka cellrörelser, lokalisering, spridning, migration, kemotaxi och invasion.
Funktionerna hos CellTracker-färgämnen inkluderar:
  • Lätt att använda—ta bort odlingsmedia, tillsätt färgämne, inkubera 15-45 minuter och avbilda celler
  • Utmärkt retention—fluorescerande signalretention i>72 timmar (vanligtvis tre till sex generationer)
  • Idealiska spårningsfärgämnen—övervakar cellrörelser, plats, proliferation, migration, kemotaxi och invasion
  • Låg cytotoxicitet—påverkar inte livsduglighet eller proliferation
  • Cellmångsidighet– arbetar med celler i suspension och vidhäftande celler
CellTracker fluorescerande sonder har utformats för att fritt passera genom cellmembran; men när de väl är inne i cellen omvandlas de till cellimpermeanta reaktionsprodukter. CellTracker-fluorescenssonderna (förutom CellTracker Deep Red) innehåller en klormetyl- eller brommetylgrupp som reagerar med tiolgrupper med hjälp av en glutation S-transferas-–medierad reaktion. I de flesta celler är glutationnivåerna höga (upp till 10 mM) och glutationtransferas är allestädes närvarande. CellTracker Deep Red-sonden innehåller en succinimidylesterreaktiv grupp, som reagerar med amingrupper som finns på proteiner.
Efter konvertering till impermeanta versioner, hålls CellTracker fluorescerande sonder väl kvar i levande celler genom flera generationer. Sonderna överförs till dotterceller, men överförs inte till intilliggande celler i en population. Celler laddade med CellTracker fluorescerande sonder uppvisar fluorescens i minst 72 timmar och uppvisar idealiska spårfärgningsegenskaper,—de är stabila, giftfria vid arbetskoncentrationer, väl kvarhållna i celler och ljust fluorescerande vid fysiologiskt pH. Dessutom finns flera CellTracker fluorescerande sonder med olika excitaterings- och emissionsspektra tillgängliga, vilket möjliggör multiplexering vid fluorescensavbildning. CellTracker-färgämnena bibehålls med fixering och permeabilisering, vilket möjliggör användning med antikroppar för fluorescensimmunfärgningstillämpningar.
Spektrala egenskaper hos de fluorescerande CellTracker-sonderna:
  • CellTracker Blue CMAC—353/466 nm
  • CellTracker Blue CMF2HC—371/464 nm
  • CellTracker Blue CMHC—372/470 nm
  • CellTracker Violet BMQC —415/516 nm
  • CellTracker Green CMFDA—492/517 nm
  • CellTracker Green BODIPY™—522/529 nm
  • CellTracker Orange CMTMR—541/565 nm
  • CellTracker Orange CMR—548/576 nm
  • CellTracker Red CMTPX—577/602 nm
  • CellTracker Deep Red—630/660 nm
Fluorescerande CellTracker-reagens inkluderar de blå-fluorescerande klormetylderivaten av amino-, hydroxi- och difluorhydroxikumarin (CMAC, CMHC och CMF2HC), de grön-fluorescerande klormetylderivaten av fluoresceindiacetat (CMFDA) och ett BODIPY™-färgämne, de orange-fluorescerande CMTMR och CMRA, och den röd-fluorescerande CMTPX. CellTracker Blue CMAC, CMHC och CMF2HC, CellTracker Violet, det violett-fluorescerande brommetylderivatet av kumarin (BMQC), CellTracker Green BODIPY™, CellTracker Orange CMTMR och CellTracker Red CMTPX kräver inte enzymatisk klyvning för att aktivera sin fluorescens, medan den gröna CMFDA och orange CMRA kräver enzymatisk klyvning. De ogenomträngliga reaktionsprodukterna av klormetyl- eller brommetylkumariner har utmärkt retention, stark fluorescens och relativt likformig cytoplasmatisk färgning, vilket gör dessa derivat potentiellt användbara för att korrigera rörelseartefakter vid bilddiagnostik. CMFDA är färglös och icke-fluorescerande tills cytosoliska esteraser klyver bort acetaterna och frigör en ljust fluorescerande produkt.
Förutom ljus fluorescens och utmärkt retention bidrar CellTracker fluorescerande sonder inte till cytotoxicitet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 °C to -30 °C) och skyddas från ljus.
Excitationsvåglängdsområde 466 nm
Typ av färg CellTracker™ Blue CMAC
Kvantitet 5 mg
Beskrivning CellTracker™ Blue CMAC Dye, 5 mg
Emission 353 nm
Form Torrt pulver
Produktlinje CellTracker
Reagenstyp Cell Tracker Compounds, Cell Labeling Reagents
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Andra etiketter eller färgämnen
Produkttyp Färg
Subcellulär lokalisering Cytoplasma
Molekylvikt (g/mol) 209.63