Läs mer
Invitrogen™ CholEsteryl 4,4-Difluoro-5-(4-Methoxyphenyl)-4-Bora-3a,4a-Diaza- s -Indacene-3-Undecanoate (CholEsteryl) BODIPY™ 542/563 C 11 )
Produktkod. 10124102
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10124102
Brand: Invitrogen™ C12680
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Orange-röd fluorescerande kolesterylester kan användas som spår av kolesteroltransport och rand som allmän icke-utbytbar membranmarkör
Kolesterylestrar består av en fettsyra förestrad till 3β -hydroxylgrupp av kolesterol. Dessa mycket opolära arter är de dominerande lipidkomponenterna i aterosklerosplack och lipoporoteinkärnor med låg och hög densitet (LDL och HDL).
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesterol Analogs
Kvantitet 1 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje BODIPY