Läs mer
Invitrogen™ CholEsteryl 4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza- s -Indacene-3-Dodecanoate (CholEsteryl BODIPY™ FL C 12 )
Produktkod. 10593803
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10593803 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10593803 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C3927MP
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kan användas som allmän icke-utbytbar membranmarkör
Kolesterylestrar består av en fettsyra förestrad till 3β -hydroxylgrupp av kolesterol. Dessa mycket opolära arter är de dominerande lipidkomponenterna i aterosklerosplack och lipoporoteinkärnor med låg och hög densitet (LDL och HDL). Den gröna fluorescerande BODIPY™ FL C 12 kolesterylester kan användas som spår för kolesteroltransport och receptorförmedlad endocytos av lipoproteiner genom fluorescensmikroskopi.
Cellanalys, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Upptäckt
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cholesterol Analogs
Kvantitet 1 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje BODIPY