Läs mer
Invitrogen™ Click-IT™ AHA (L-Azidohomoalanin)
Beskrivning
Click-iT AHA (L-azidohomoalaine) tillhandahåller ett snabbt, känsligt, ogiftigt och viktigast av allt icke-radioaktivt alternativ till den traditionella radioaktiva tekniken, 35S-metionin för detektering av nystartat protein. AHA är en aminosyraanalog som innehåller en mycket liten modifiering, specifikt en azidodel som kan matas till odlade celler och införlivas i proteiner under aktiv proteinsyntes. Detektion använder den kemoselektiva ligeringen eller ''klick''-reaktionen mellan en azid och en alkyn där det azidomodifierade proteinet detekteras med en av Click-iT Proteinanalysdetektionskit som innehåller antingen TAMRA , Dapoxyl™ eller biotinalkyn. Detektionskänsligheten med dessa reagenser i 1-D geler och Western blöts är i det låga femtomolintervallet och kompatibel med nedströms LC-MS/MS och MALDI MS-analys eller Multiplexed Proteomics™ reagenser för differentiella analyser av nysyntetiserade proteiner tillsammans med totala glykoproteiner, totala fosfoproteiner eller totalt protein.
- Mindre farligt
Cellanalys, klickkemi, märkningskemi, metabolisk märkning och begynnande proteinsyntes med klickkemi, protein- och antikroppsmärkning, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | AHA |
| Kvantitet | 5 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | Biotinbaserad, Fluorescens |
| Märkningsmetod | Metabolisk märkning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Klicka-iT , Molecular Probes |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotin, Oregon Green 488, TMR (Tetrametylrhodamin) |
| Märkningsmål | Proteiner |