Läs mer
Invitrogen™ Click-IT™ Detektionskit för biotinproteinanalys
Beskrivning
De Click-iT Biotin Glycoprotein Detection Kit tillhandahåller den andra delen av en enkel och robust teknik för att identifiera och karakterisera glykoproteiner med Western blot. I steg två, efter inkorporeringen av en aziddel i proteinglykanstrukturer med antingen a Click-iT metaboliskt märkningsreagens eller Click-iT Enzymatisk märkningssystem, de azidmodifierade glykoproteinerna detekteras via den kemoselektiva ligeringen eller klickreaktionen mellan en azid och en alkyn. Med den här tekniken är detektionskänsligheten i det låga femptomolområdet och biotinmärkta prover kan detekteras före eller efter att ha undersökt Western med en primär antikropp.
- Mindre farligt
Cellanalys, klickkemi, glykoproteinanalys med klickkemi, märkningskemi, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, expression, isolering och analys, Western blotting
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Detektionskit för biotinproteinanalys |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | Biotinbaserad, Fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Click-iT |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Märkningsmål | Proteiner |