Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ Cellreaktionsbuffertsats
Produktkod. 10297994
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10297994 1 Kit Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10297994 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10269
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
1 kit som innehåller tillräckligt med material för 50 reaktioner baserat på en reaktionsvolym på 0,5 ml.
Klickar ihop de två delarna
De Click-iT Cell Buffer Kit ger forskare som har celler märkta med en azid eller alkyn och motsvarande klickdetektionsreagens möjlighet att klicka ihop dessa två delar. Varje kit innehåller tillräckligt med material för att utföra 50 reaktioner baserat på en reaktionsvolym på 0,5 ml för efterföljande analys med flödescytometri, fluorescensmikroskopi eller högkapacitetsavbildning (HCS).
  • Mindre farligt
Cellanalys, cellproliferation med klickkemi, klickkemi, glykoproteinanalys med klickkemi, märkningskemi, metabolisk märkning och nascent proteinsyntes med klickkemi
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cellreaktionsbuffertsats
Kvantitet 1 Kit
Innehåll och lagring 1 kit som innehåller tillräckligt med material för 50 reaktioner baserat på en 0,5 ml reaktionsvolym.
Förvara vid 2-6 °C.
För användning med (utrustning) EdU, Click-it™ AHA, Alexa Fluor™ azid, Alexa Fluor™ alkyn, Click-iT™ GlcNAz, Click-iT™
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Click-iT, Molecular Probes