Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Cell Proliferation Kit för bildbehandling, Alexa Fluor™ 555 färgämne
Beskrivning
Innehåller
Varje kit innehåller tillräckligt med material för 50 till 250 reaktioner, beroende på reaktionsvolym (vanligtvis mellan 0,1 och 0,5 ml).
De Click-iT EdU Alexa Fluor 555 Imaging Kit är ett överlägset alternativ till traditionella proliferationsanalyser som är optimerade för fluorescensmikroskopitillämpningar. I denna analys är den modifierade tymidinanalogen EdU effektivt införlivad i nysyntetiserat DNA och fluorescerande märkt med en ljus, fotostabil Alexa Fluor färgämne i en snabb, mycket specifik klickreaktion. Denna fluorescerande märkning av prolifererande celler är korrekt och kompatibel med antikroppsmetoder på grund av det milda klickprotokollet. De mest exakta metoderna för proliferation-detektion är baserade på inkorporering och mätning av nukleosidanaloger i nysyntetiserat DNA, med bromodeoxiuridin (BrdU) en vanlig analog. BrdU-märkt DNA kvantifieras med anti-BrdU-antikroppar efter DNA-denaturering med hårda metoder (HCl, värme eller enzymer) för att exponera BrdU-molekylerna. Detta steg är tidskrävande och svårt att utföra konsekvent. Den hårda behandlingen kan också påverka provets integritet och kvalitet negativt, vilket gör samfärgning med andra antikroppar utmanande.
- Enkelt: fungerar första gången, varje gång, på kortare tid
- Effektiv: inga denatureringssteg eller hård behandling krävs
- Innehållsrika resultat: bättre bevarande av cellmorfologi, antigenstruktur och DNA-integritet
- Konsekvent: inte beroende av variabla antikroppspartier för detektion
- Mindre farligt
De Click-iT EdU Alexa Fluor 555 Imaging Kit ger ett överlägset alternativ till BrdU-analyser för att mäta cellproliferation. EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin) är en nukleosidanalog av tymidin och inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Med Click-iT EdU, mild fixering och detergentpermeabilisering räcker för de små molekylbaserade Click-iT EdU-detektionsreagens för att få tillgång till DNA. Som en konsekvens av detta Click-iT EdU imaging kit är inte bara lätt att använda, utan mer exakt och kompatibelt med cellcykelanalys och andra intracellulära eller extracellulära mål för verkligt innehållsrika resultat.
Click-iTassay kan användas på celler i kultur eller in vivo efter EdU-administrering genom utfodring eller injektionsmetoder.
Click-iTassay kan användas med BrdU i dubbelpulsexperiment genom att använda anti-BrdU (klon MoBu-1) antikroppen, som inte korsreagerar med EdU.
Click-iT-tekniken är kompatibel med immunhistokemiska, immunocytokemiska och fluorescerande färgämnen som är fixeringstoleranta eller designade för märkning av fixerade celler.
Cellanalys, cellcykel, cellproliferation, cellproliferation med klickkemi, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, klickkemi, DNA-replikation och reparation, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), märkningskemi
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |
| Innehåll och lagring | Varje kit innehåller tillräckligt med material för 50 till 250 reaktioner, beroende på reaktionsvolym (vanligtvis mellan 0,1 och 0,5 ml). Förvara vid 2 –6 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Proliferationsanalys |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Cellproliferationskit |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 555 |
| Formatera | Slide(r) |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT |
| Kvantitet | 1 kit |
| Visa mer |