Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 594 HCS Assay
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10043294
Change view
Kvantitet:
10 x 96 brunnsplattor
2 x 96 brunnar plattor
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10043294 2 x 96 brunnar plattor Varje
10258284 10 x 96 brunnsplattor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10043294 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10354
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
The kit contains sufficient material for two 96-well plates.
Överlägset alternativ till traditionella proliferationsanalyser
Mild fixering och rengöringsmedel permeabilisering tillräcklig för Click-iT EdU-detektionsreagens för att få tillgång till DNA. De Click-iT EdU Alexa Fluor 594 HCS Assay är ett överlägset alternativ till traditionella proliferationsanalyser som är optimerade för höginnehållsavbildningstillämpningar. I denna analys är den modifierade tymidinanalogen EdU effektivt införlivad i nysyntetiserat DNA och fluorescerande märkt med en ljus, fotostabil Alexa Fluor färgämne i en snabb, mycket specifik klickreaktion. Denna fluorescerande märkning av prolifererande celler är korrekt och kompatibel med antikroppsmetoder på grund av det milda klickprotokollet. De mest exakta metoderna för proliferation-detektion är baserade på inkorporering och mätning av nukleosidanaloger i nysyntetiserat DNA, med bromodeoxiuridin (BrdU) en vanlig analog. BrdU-märkt DNA kvantifieras med anti-BrdU-antikroppar efter DNA-denaturering med hårda metoder (HCl, värme eller enzymer) för att exponera BrdU-molekylerna. Detta steg är tidskrävande och svårt att utföra konsekvent. Den hårda behandlingen kan också påverka provets integritet och kvalitet negativt, vilket gör samfärgning med andra antikroppar utmanande.
  • Enkelt: fungerar första gången, varje gång, på kortare tid
  • Effektiv: inga denatureringssteg eller hård behandling krävs
  • Innehållsrika resultat: bättre bevarande av cellmorfologi, antigenstruktur och DNA-integritet
  • Konsekvent: inte beroende av variabla antikroppspartier för detektion
  • Mindre farligt
Överlägsen spridningsmetod
De Click-iT EdU Alexa Fluor 594 HCS-analys ger ett överlägset alternativ till BrdU-analyser för att mäta cellproliferation. EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin) är en nukleosidanalog av tymidin och inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Med Click-iT EdU, mild fixering och detergentpermeabilisering räcker för de små molekylbaserade Click-iT EdU-detektionsreagens för att få tillgång till DNA. Som en konsekvens av detta Click-iT EdU HCS-analysen är inte bara lätt att använda, utan mer exakt och kompatibel med cellcykelanalys och andra intracellulära eller extracellulära mål för verkligt innehållsrika resultat.
Click-iTassay kan användas på celler i kultur eller in vivo efter administrering av EdU genom utfodring eller injektionsmetoder.
Click-iTassay kan användas med BrdU i dubbelpulsexperiment genom att använda antikroppen ant-BrdU (klon MoBu-1), som inte korsreagerar med EdU.
Click-iT-teknologin är kompatibel med immunhistokemiska, immunocytokemiska och fluorescerande färgämnen som är fixeringstoleranta eller designade för märkning av fixerade celler.
Cellanalys, cellcykel, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, DNA-replikation och reparation, höginnehållsscreening (HCS)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Innehåll och lagring Satsen innehåller tillräckligt med material för 2 96-brunnars plattor. Förvara vid 2 °C till 6 °C, torka ut och skydda mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Screening med högt innehåll (HCS)
För användning med (utrustning) Instrument för högt innehållsanalys
Produkttyp HCS-analys
Typ av färg Alexa Fluor™ 594
Formatera 96-brunnsplatta
Produktlinje Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Kvantitet 2 x 96 brunnar plattor
Frakt skick Rumstemperatur
Emissionsvåglängdsområde Synlig