Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Cell Proliferation Kit för bildbehandling, Alexa Fluor™ 594 färgämne
Beskrivning
Innehåller
Varje kit innehåller tillräckligt med material för 50 till 250 reaktioner, beroende på reaktionsvolym (vanligtvis mellan 0,1 och 0,5 ml).
De Click-iT EdU Alexa Fluor 594 Imaging Kit är ett överlägset alternativ till traditionella proliferationsanalyser som är optimerade för fluorescensmikroskopiapplikationer. I denna analys är den modifierade tymidinanalogen EdU effektivt införlivad i nysyntetiserat DNA och fluorescerande märkt med en ljus, fotostabil Alexa Fluor färgämne i en snabb, mycket specifik klickreaktion. Denna fluorescerande märkning av prolifererande celler är korrekt och kompatibel med antikroppsmetoder på grund av det milda klickprotokollet. De mest exakta metoderna för proliferation-detektion är baserade på inkorporering och mätning av nukleosidanaloger i nysyntetiserat DNA, med bromodeoxiuridin (BrdU) en vanlig analog. BrdU-märkt DNA kvantifieras med anti-BrdU-antikroppar efter DNA-denaturering med hårda metoder (HCl, värme eller enzymer) för att exponera BrdU-molekylerna. Detta steg är tidskrävande och svårt att utföra konsekvent. Den hårda behandlingen kan också påverka provets integritet och kvalitet negativt, vilket gör samfärgning med andra antikroppar utmanande.
- Enkelt: fungerar första gången, varje gång, på kortare tid
- Effektiv: inga denatureringssteg eller hård behandling krävs
- Innehållsrika resultat: bättre bevarande av cellmorfologi, antigenstruktur och DNA-integritet
- Konsekvent: inte beroende av variabla antikroppspartier för detektion
- Mindre farligt
Överlägsen spridningsmetodologi
Click-iT EdU Alexa Fluor 594 Imaging Kit ger ett överlägset alternativ till BrdU-analyser för att mäta cellproliferation. EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin) är en nukleosidanalog av tymidin och inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Med Click-iT EdU, mild fixering och detergentpermeabilisering räcker för de små molekylbaserade Click-iT EdU-detektionsreagens för att få tillgång till DNA. Som en konsekvens av detta Click-iT EdU imaging kit är inte bara lätt att använda, utan mer exakt och kompatibelt med cellcykelanalys och andra intracellulära eller extracellulära mål för verkligt innehållsrika resultat.
De Click-iT analys kan användas på celler i kultur eller in vivo efter EdU-administrering genom utfodring eller injektionsmetoder. Click-iTassay kan användas med BrdU i dubbelpulsexperiment genom att använda anti-BrdU (klon MoBu-1) antikroppen, som inte korsreagerar med EdU. Click-iT-tekniken är kompatibel med immunhistokemiska, immunocytokemiska och fluorescerande färgämnen som är fixeringstoleranta eller designade för märkning av fixerade celler.
Cellanalys, cellcykel, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, DNA-replikation och reparation, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifications
Specifications
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Varje kit innehåller tillräckligt med material för 50 till 250 reaktioner, beroende på reaktionsvolym (vanligtvis mellan 0,1 och 0,5 ml). Förvara vid 2 –6 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Proliferationsanalys |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | Cellproliferationskit |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 594 |
| Formatera | Slide(r) |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes |
| Kvantitet | 1 kit |
| Show More |
Safety and Handling
- Click-iT EdU Cell Proliferation Kit for Imaging, Alexa Fluor 594 dye
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, copper(II) salt