Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 647 HCS analys
Beskrivning
Innehåller
The kit contains sufficient material for two 96-well plates.
De Click-iT EdU Alexa Fluor 647 HCS Assay är ett överlägset alternativ till traditionella proliferationsanalyser som är optimerade för höginnehållsavbildningstillämpningar. I denna analys är den modifierade tymidinanalogen EdU effektivt införlivad i nysyntetiserat DNA och fluorescerande märkt med en ljus, fotostabil Alexa Fluor färgämne i en snabb, mycket specifik klickreaktion. Denna fluorescerande märkning av prolifererande celler är korrekt och kompatibel med antikroppsmetoder på grund av det milda klickprotokollet. De mest exakta metoderna för proliferation-detektion är baserade på inkorporering och mätning av nukleosidanaloger i nysyntetiserat DNA, med bromodeoxiuridin (BrdU) en vanlig analog. BrdU-märkt DNA kvantifieras med anti-BrdU-antikroppar efter DNA-denaturering med hårda metoder (HCl, värme eller enzymer) för att exponera BrdU-molekylerna. Detta steg är tidskrävande och svårt att utföra konsekvent. Den hårda behandlingen kan också påverka provets integritet och kvalitet negativt, vilket gör samfärgning med andra antikroppar utmanande.
- Enkelt: fungerar första gången, varje gång, på kortare tid
- Effektiv: inga denatureringssteg eller hård behandling krävs
- Innehållsrika resultat: bättre bevarande av cellmorfologi, antigenstruktur och DNA-integritet
- Konsekvent: inte beroende av variabla antikroppspartier för detektion
- Mindre farligt
Överlägsen spridningsmetodologi
Click-iT EdU Alexa Fluor 647 HCS Assay ger ett överlägset alternativ till BrdU-analyser för att mäta cellproliferation. EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin) är en nukleosidanalog av tymidin och inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Med Click-iT EdU, mild fixering och detergentpermeabilisering räcker för de små molekylbaserade Click-iT EdU-detektionsreagens för att få tillgång till DNA:t. Som en konsekvens av detta Click-iT EdU HCS-analysen är inte bara lätt att använda, utan mer exakt och kompatibel med cellcykelanalys och andra intracellulära eller extracellulära mål för verkligt innehållsrika resultat.
De Click-iT analys kan användas på celler i kultur eller in vivo efter administrering av EdU genom utfodring eller injektionsmetoder. De Click-iT analys kan användas med BrdU i dubbelpulsexperiment genom att använda ant-BrdU (klon MoBu-1) antikroppen, som inte korsreagerar med EdU. Click-iT-teknologin är kompatibel med immunhistokemiska, immunocytokemiska och fluorescerande färgämnen som är fixeringstoleranta eller designade för märkning av fixerade celler.
Cellanalys, cellcykel, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, DNA-replikation och reparation, höginnehållsscreening (HCS)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Far-red |
| Innehåll och lagring | Satsen innehåller tillräckligt med material för 2 96-brunnars plattor. Förvara vid 2 °C till 6 °C, torka ut och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Screening med högt innehåll (HCS) |
| För användning med (utrustning) | Instrument för högt innehållsanalys |
| Produkttyp | HCS-analys |
| Typ av färg | Alexa Fluor™ 647 |
| Formatera | 96-brunnsplatta |
| Produktlinje | Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes |
| Kvantitet | 2 x 96 brunnar plattor |
| Visa mer |