Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Cell Proliferation Kit för bildbehandling, Alexa Fluor™ 647 färgämne
Produktkod. 10063724
Change view
Kvantitet:
1 kit
Produktkod. Kvantitet
10063724 1 kit
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10063724 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10340
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8210.00 SEK
    7635.65 SEK / Paket med 1
    Save 574.35 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
Satsen innehåller tillräckligt med material för 50 18 x 18 täckglas.
Fungerar första gången, varje gång, på kortare tid
De Click-iT EdU Alexa Fluor 647 Imaging Kit är ett överlägset alternativ till traditionella proliferationsanalyser som är optimerade för fluorescensmikroskopitillämpningar. I denna analys är den modifierade tymidinanalogen EdU effektivt införlivad i nysyntetiserat DNA och fluorescerande märkt med en ljus, fotostabil Alexa Fluor färgämne i en snabb, mycket specifik klickreaktion. Denna fluorescerande märkning av prolifererande celler är korrekt och kompatibel med antikroppsmetoder på grund av det milda klickprotokollet. De mest exakta metoderna för proliferation-detektion är baserade på inkorporering och mätning av nukleosidanaloger i nysyntetiserat DNA, med bromodeoxiuridin (BrdU) en vanlig analog. BrdU-märkt DNA kvantifieras med anti-BrdU-antikroppar efter DNA-denaturering med hårda metoder (HCl, värme eller enzymer) för att exponera BrdU-molekylerna. Detta steg är tidskrävande och svårt att utföra konsekvent. Den hårda behandlingen kan också påverka provets integritet och kvalitet negativt, vilket gör samfärgning med andra antikroppar utmanande.
  • Enkelt: fungerar första gången, varje gång, på kortare tid
  • Effektiv: inga denatureringssteg eller hård behandling krävs
  • Innehållsrika resultat: bättre bevarande av cellmorfologi, antigenstruktur och DNA-integritet
  • Konsekvent: inte beroende av variabla antikroppspartier för detektion
  • Mindre farligt
Överlägsen spridningsmetodologi
Click-iT EdU Alexa Fluor 647 Imaging Kit ger ett överlägset alternativ till BrdU-analyser för att mäta cellproliferation. EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin) är en nukleosidanalog av tymidin och inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Med Click-iT EdU, mild fixering och detergentpermeabilisering räcker för de små molekylbaserade Click-iT EdU-detektionsreagens för att få tillgång till DNA. Som en konsekvens av detta Click-iT EdU imaging kit är inte bara lätt att använda, utan mer exakt och kompatibelt med cellcykelanalys och andra intracellulära eller extracellulära mål för verkligt innehållsrika resultat.
De Click-iT analys kan användas på celler i kultur eller in vivo efter EdU-administrering genom utfodring eller injektionsmetoder. De Click-iT analys kan användas med BrdU i dubbelpulsexperiment genom att använda anti-BrdU (klon MoBu-1) antikroppen, som inte korsreagerar med EdU. De Click-iT teknologin är kompatibel med immunhistokemiska, immunocytokemiska och fluorescerande färgämnen som är fixeringstoleranta eller designade för märkning av fixerade celler.
Cellanalys, cellcykel, cellproliferation, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, DNA-replikation och reparation, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Far-red
Innehåll och lagring Satsen innehåller tillräckligt med material för 50 18x18 täckglas. Förvara vid 2 °C till 6 °C, torka ut och skydda mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Proliferationsanalys
För användning med (utrustning) Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop
Produkttyp Cellproliferationskit
Typ av färg Alexa Fluor™ 647
Formatera Slide(r)
Produktlinje Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Emissionsvåglängd nära IR