Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ EdU Imaging Kit med Alexa Fluor™ 488, 594 och 647 Azider
GREENER_CHOICE
Produktkod. 13435356
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13435356 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 13435356 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer C10086
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Fungerar första gången, varje gång, på kortare tid
De Click-iT EdU Imaging Kit är en testversion av vårt överlägsna alternativ till traditionella proliferationsanalyser optimerade för fluorescensmikroskopi. I denna analys är den modifierade tymidinanalogen EdU effektivt införlivad i nysyntetiserat DNA och fluorescerande märkt med en ljus, fotostabil Alexa Fluor färgämne i en snabb, mycket specifik klickreaktion. Denna fluorescerande märkning av prolifererande celler är korrekt och kompatibel med antikroppsmetoder på grund av det milda klickprotokollet. Detta kit i teststorlek ger tillräckligt med EdU för att märka upp till 6 till 30 täckglas och tillräckligt Alexa Fluor 488, 594 och 647 azid för att detektera ny DNA-syntes på 2 till 10 täckglas med varje fluorofor. De mest exakta metoderna för proliferation-detektion är baserade på inkorporering och mätning av nukleosidanaloger i nysyntetiserat DNA, med bromodeoxiuridin (BrdU) en vanlig analog. BrdU-märkt DNA kvantifieras med anti-BrdU-antikroppar efter DNA-denaturering med hårda metoder (HCl, värme eller enzymer) för att exponera BrdU-molekylerna. Detta steg är tidskrävande och svårt att utföra konsekvent. Den hårda behandlingen kan också påverka provets integritet och kvalitet negativt, vilket gör samfärgning med andra antikroppar utmanande.
  • Enkelt: fungerar första gången, varje gång, på kortare tid
  • Effektiv: inga denatureringssteg eller hård behandling krävs
  • Innehållsrika resultat: bättre bevarande av cellmorfologi, antigenstruktur och DNA-integritet
  • Konsekvent: inte beroende av variabla antikroppspartier för detektion
  • Provversion
Överlägsen spridningsmetodologi
Click-iT EdU Imaging Kit ger ett överlägset alternativ till BrdU-analyser för att mäta cellproliferation. EdU (5-etynyl-2'-deoxiuridin) är en nukleosidanalog av tymidin och inkorporeras i DNA under aktiv DNA-syntes. Med Click-iT EdU, mild fixering och detergentpermeabilisering räcker för de små molekylbaserade Click-iT EdU-detektionsreagens för att få tillgång till DNA. Som en konsekvens av detta Click-iT EdU Imaging Kit är inte bara lätt att använda, utan mer exakt och kompatibelt med cellcykelanalys och andra intracellulära eller extracellulära mål för verkligt innehållsrika resultat.
De Click-iT analys kan användas på celler i kultur eller in vivo efter EdU-administrering genom utfodring eller injektionsmetoder. Click-iTassay kan användas med BrdU i dubbelpulsexperiment genom att använda anti-BrdU (klon MoBu-1) antikroppen, som inte korsreagerar med EdU. Click-iT-tekniken är kompatibel med immunhistokemiska, immunocytokemiska och fluorescerande färgämnen som är fixeringstoleranta eller designade för märkning av fixerade celler.
Cellanalys, cellproliferation, cellproliferation med klickkemi, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, klickkemi, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, märkningskemi
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursceller, spermier, svampceller, eukaryota celler, bakterier, jästceller
Färg Grön, Långröd, Röd
Innehåll och lagring Förvara i kylskåp vid 2 °C till 8 °C
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Floid Cell Imaging System, Fluorescensmikroskop, Fluorescerande Imager
Produkttyp Bildbehandlingskit
Typ av färg Alexa Fluor™ 488, Alexa Fluor™ 594, Alexa Fluor™ 647
Formatera Täckglas
Produktlinje Alexa Fluor, Click-iT
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Rumstemperatur
Emissionsvåglängdsområde Synlig