Läs mer
Invitrogen™ EU (5-etynyluridin)
Produktkod. 10726865
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10726865 5 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10726865 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer E10345
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Hjälper till att detektera global RNA-transkription
Detektera global RNA-transkription temporärt och spatialt i både in vitro och in vivo med den modifierade nukleotiden, etynyluridin. Approach använder kraftfull detektering av klickkemi, en enkel och robust tvåstegsteknik. I steg ett matas den alkynhaltiga biomolekylen till celler eller djur och inkorporeras aktivt i RNA. Detektion använder den kemoselektiva ligeringen eller ''klick''-reaktionen mellan en azid och en alkyn där det modifierade proteinet detekteras med ett motsvarande azidinnehållande färgämne eller hapten med hjälp av Click-iT Cellreaktionsbuffertsats. Celler kan analyseras med fluorescensmikroskopi, flödescytometri eller höginnehållsavbildning och analys (HCS).
Cellanalys, klickkemi, märkningskemi, metabolisk märkning och begynnande proteinsyntes med klickkemi
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp EU (5-etynyluridin)
Innehåll och lagring Butik på≤ -20 °C
Märkningsmetod RNA-märkning
Frakt skick Rumstemperatur
Etikett eller färgämne Europa
Kvantitet 5 mg
Produktlinje Click-iT, Molecular Probes