Läs mer
Invitrogen™ Click-IT™ GalNAz Metabolic Glycoprotein Märkningsreagens (tetraacetylerad N-Azidoacetylgalaktosamin)
Beskrivning
De Click-iT GalNAz metaboliska glykoproteinmärkningsreagens ger den första delen av en enkel och robust tvåstegsteknik för att identifiera och karakterisera cellyte O-länkade glykoproteiner. I steg ett inkuberas odlade celler med den azidmodifierade galaktosaminen (GalNAz). Azido-sockret inkorporeras metaboliskt i cellyte O-kopplade glykoproteiner genom oligosackaridbiosyntesens tillåtande natur. I steg två, via den kemoselektiva ligeringen eller klickreaktionen mellan en azid och en alkyn, kan de azidomärkta glykoproteinerna sedan detekteras med en Click-iT Glykoproteindetektionskit för geler (TAMRA eller Dapoxyl™ alkyn) eller Western blots (biotinalkyn). Dessa Click-iT produkterna är kompatibla med LC-MS/MS och Multiplexed Proteomics™ teknologier för djupgående analyser av glykoproteomet.
- Mindre farligt
Cellanalys, klickkemi, glykoproteinanalys med klickkemi, märkningskemi, masspektrometri, metabolisk märkning, peptidmärkning, protein- och antikroppsmärkning, proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Gröna funktioner | Mindre farligt |
| Produkttyp | Märkning av reagens |
| Kvantitet | 5.2 mg |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | Biotinbaserad, Fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Click-iT |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, Biotin, Oregon Green 488, TMR (Tetrametylrhodamin) |
| Märkningsmål | Proteiner |