Läs mer
Invitrogen™ Click-IT™ L-Homopropargylglycin (HPG)
Beskrivning
Click-iT homopropargylglycin (HPG) tillhandahåller ett snabbt, känsligt, ogiftigt och viktigast av allt icke-radioaktivt alternativ till den traditionella tekniken, 35S metionin, för detektering av ny proteinsyntes. HPG är en aminosyraanalog som innehåller en mycket liten modifiering, specifikt en alkyndel som kan matas till odlade celler och inkorporeras i proteiner under aktiv proteinsyntes. Detektion använder den kemoselektiva ligeringen eller“ klick” reaktion mellan och azid och en alkyn där det alkynmodifierade proteinet detekteras med ett azidinnehållande färgämne eller hapten tillsammans med antingen Click-iT Cell Reaction Buffer Kit eller Click-iT Proteinbuffertsats. Med Click-iT Cell Reaction Buffer Kit, celler kan analyseras med fluorescensmikroskopi, flödescytometri eller höginnehållsavbildning och analys. Med Click-iT Protein Reaction Buffer Kit, uppnå detektionskänslighet i 1-D geler och western blottar i det låga femtomolområdet eller utför LC-MS/MS och MALDI MS-analys.
- Mindre farligt
Cellanalys, klickkemi, glykoproteinanalys med klickkemi, märkningskemi, metabolisk märkning och begynnande proteinsyntes med klickkemi
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Gröna funktioner | Mindre farligt |
| Produkttyp | L-homopropargylglycin |
| Kvantitet | 5 mg |
| Innehåll och lagring | Butik på≤ -20 °C och uttorkad. |
| Märkningsmetod | Metabolisk märkning |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | Klicka-iT , Molecular Probes |
| Etikett eller färgämne | Alkyn |
| Formatera | Fast |
| Märkningsmål | Proteiner |