Läs mer
Invitrogen™ Click-iT™ Lipid Peroxidation Imaging Kit - Alexa Fluor™ 488
Beskrivning
Innehåller
Räcker för fem 96-brunnars plattor eller 100 täckglas. Inkluderar positiv kontrollförening.
Kit utnyttjar kopparkatalyserad klickkemi och linoleamidalkyn (LAA) reagens (alkynmodifierad linolsyra) för att upptäcka lipidperoxidationshärledda proteinmodifieringar i fixerade celler. Linolsyra är den vanligaste fleromättade fettsyran som finns i däggdjur och dess lipidperoxidationsprodukter står troligen för majoriteten av lipidhärledda proteinkarbonyler.
- Optimerad för detektion av lipidperoxidation i celler med hjälp av klickkemi och Alexa Fluor™ 488 azid
- Multiplexbar och kompatibel med traditionell fluorescensmikroskopi, höginnehållsscreening (HCS) och flödescytometri
- Levereras som ett komplett kit som räcker för fem 96-brunnars plattor eller 100 täckglas
- Form: Fryst
- Excitationsklass: Synlig
Hur det fungerar
- Click-iT Lipid Peroxidation Imaging Kit innehåller kumenhydroperoxid som positiv kontroll för induktion av lipidperoxidation och alla komponenter för klickreaktion, inklusive LAA, och Alexa Fluor™ 488 azid
- LAA kan inkuberas med celler, där det införlivas i cellulära membran
- Vid lipidperoxidation oxideras LAA och producerar 9- och 13-hydroperoxioktadekadiensyra (HPODE)
- Hydroperoxider sönderdelas till fleraα ,β -omättade aldehyder, som lätt modifierar proteiner vid nukleofila sidokedjor
- Alkyn-innehållande modifierade proteiner kan därefter detekteras med användning av Click-iT kemi och multiplexad med andra prober lämpliga för fixerade celler
- Click-iT™ LAA (linoleamidalkyn) är ett fristående reagens som tillhandahålls som fempack set med engångsflaskor för maximal flexibilitet i analyser för lipidperoxidation
- Reagens kan kombineras med olika azidmodifierade detektionsreagenser och andra reagens
Cellanalys, cellhälsa och oxidativ stress med klickkemi, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, klickkemi, flödescytometri, flödescytometri viabilitet och cytotoxicitetsanalyser, flödescytometri av cellulära processer, höginnehållsscreening (HCS), immunfluorescens (IF), immunfluorescensstabilisering (IF), immunofluorescensstabilisering, immunofluorescens Nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Röd, grön |
| Formatera | Fryst |
| Kvantitet | 1 kit |